Learn More
Buerkle™ Adaptateurs de filetage LaboPlastBuerkle™ 3/4 po.
Les robinets d’arrêt, les vannes à bille et d’autres accessoires peuvent être connectés à la plupart des récipients disponibles dans le commerce, grâce aux adaptateurs filetés LaboPlast™.
Marque: Buerkle™ 0600-0030
7.25 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tous les adaptateurs ont un filetage extérieur standard R 3/4 po.
Spécification
Adaptateur fileté | |
Polypropylène | |
Vert |
Adaptateur fileté 0,75 po, conique de R 0,75 po | |
3/4 po entrant, R conique 3/4 po sortant |