Learn More
Étalon de dioxyde de carbone, 2 g/l, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11708465 Tous les produits Reagecon Produits
100 ampoules
Click to view available options
Quantité:
100 ampoules
Conditionnées dans des ampoules de 2 ml individuelles. L’étalon de dioxyde de carbone de 2 g/l Reagecon™ est un agent de libération de CO2 de 2 g/l utilisé pour l’étalonnage et le contrôle avec l’analyseur de dioxyde de carbone M965D et dans les applications pour les boissons gazeuses et les brasseries. Traçabilité NIST.
Solution de 2 g/l de dioxyde de carbone aqueux conditionnée dans des flacons en verre scellés de 2 ml individuels.
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon Dioxide
CAS 124-38-9, 7732-18-5
Conditionnement Ampoules en verre de 2 ml
Quantité 100 ampoules
Tension de vapeur 23hPa at 20°C
Densité 1.00739g/cm3
Formule moléculaire CO2
Forme physique Liquide
Concentration 2 g/L
Synonyme Carbonic acid
Couleur Incolore
Clé InChI CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
SMILES C(=O)=O
Nom IUPAC dioxyde de carbone
Solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Poids moléculaire (g/mol) 44.009
CID PubChem 280
ChEBI CHEBI:16526
Poids de la formule 44.01g/mol
Nom du produit
Étalon de dioxyde de carbone, 2 g/l, Reagecon™ >