Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs ultra-basse température
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO2 et LN2 pour congélateurs à ultra-basse température.
Marque:  Thermo Scientific™
Code produit. 16349693
  • 2371.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Assurez la sécurité optimale de vos échantillons essentiels grâce aux systèmes de secours Thermo Scientific™ CO22 et LN2 pour les congélateurs ultra-basse température, à utiliser avec les congélateurs Thermo Scientific™ Séries TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et TS.
Caractéristiques :
  • Le système de secours LN2 maintient la température à -80°C avec de l’azote liquide
  • Le système de secours CO2 maintient la température jusqu’à -7° ou -70°C (en fonction du modèle) avec CO2
Informations de commande :
Disponible en version montée sur place ou en usine. Les modèles pour les séries UxF300 / 88300 / HFU300T / TSU300 sont autonomes. Les unités à monter sur place doivent être installées par du personnel qualifié.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Installé sur site
-80°C
Forma séries 900, 7000 et 8600 ; série HFU B et HFC ; série Revco CxF ; série TSC, Série Revco™ CxF, TSC Series
CO2 Backup System
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Systèmes de secours CO2 et LN2 pour congélateurs ultra-basse température > Système de secours CO2 ; Installation sur site ; Utilisation avec les congélateurs Forma, séries 900, 7000 et 8600 ; Séries HFU B et HFC ; Série Revco CxF ; Série TSC