Learn More
Molecular Probes™ CML Latex Beads, 4% w/v, 1.0 μm
Microbilles de latex CML, 4 % p / v, 1,0 μm
Marque: Molecular Probes™ C37483
261.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. En raison de la façon dont les chaînes en polystyrène s’agencent dans la microbille, la surface est de caractère très hydrophobe, ce qui rend ces matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux tels que les protéines.Ces particules de latex au carboxylate modifié (CML) sont produites par copolymérisation d’acide carboxylique contenant des polymères. En résulte une particule de polymère de latex avec une couche de surface très chargée, relativement hydrophile et légèrement “floconneuse”. Les particules CML sont stabilisées électrostériquement et sont donc sûres en concentrations d’électrolyte jusqu’à 1 M de sel univalent. Les particules de latex modifiées par CML sont chargées négativement avec une surface qui a un caractère polyélectrolytique. Ce n’est que lorsque le pH est ∼ 10 que tous les groupes carboxyles sont ionisés. Il s’agit d’un latex hydrophile.
Les microsphères sont disponibles en plusieurs tailles et fonctionnalités de surface.
Principales applications des microsphères
Plus d’informations
Lisez un aperçu technique des microsphères et découvrez les microbilles à haute activité, les microbilles super actives, les microbilles spécialisées et les protocoles de couplage de microbilles sur la page d’application des microbilles en latex IDC sans surfactant.
Nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous
Si vous ne trouvez pas la microsphère que vous cherchez dans notre liste d’inventaire, nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). | |
Microbilles de latex très actives | |
15 mL | |
CML |
Polystyrène | |
IDC | |
Température ambiante | |
1 μm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.