Learn More
Thermo Scientific™ Fermutures avec septa préinstallés pour LoVials™ sertis ou à clipser de 13 mm ;
Les bouchons Thermo Scientific™ National avec septa préinstallés sont disponibles en version Kim-Snap facile à appliquer ou en version standard en aluminium pour satisfaire les besoins de vos applications.
150.00€
Code produit | Marque | Description | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11981533
|
Thermo Scientific™
C4015-4A |
C4015-4A | PTFE rouge / silicone blanc | N/A | |||||
Description
Les bouchons Thermo Scientific™ National avec septa préinstallés sont disponibles en version Kim-Snap facile à appliquer ou en version standard en aluminium pour satisfaire les besoins de vos applications.
- Les bouchons Kim-Snap™ offrent une bonne étanchéité sans pince à sertir
- Les bouchons à sertir en aluminium National Scientific assurent une étanchéité anti-fuite sûre
- Les capsules en aluminium doivent être installées à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
13 mm |