Learn More
Buerkle™ Rouleau Close-it™
La bande Buerkle™ Close-it™ est fixée sur les bases les plus diverses, où l’effet de colle de la bande adhésive normale atteint rapidement sa capacité maximale.
78.20€ - 110.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Printable Sides | 1 |
Type de produit | Sceau de contrôle |
À utiliser avec (application) | Pour des trous plus grands ou des déchirures plus longues dans des récipients |
Quantité | 1 rouleau |
Code produit | Marque | Description | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11961431
|
Buerkle™
5303-2019 |
Denrées alimentaires | 50 x 95 mm |
89.40€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11931431
|
Buerkle™
5303-0017 |
Étalon | 50 x 95 mm |
78.20€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11971431
|
Buerkle™
5303-3019 |
Denrées alimentaires | 50 x 150 mm |
110.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11941431
|
Buerkle™
5303-1017 |
Étalon | 50 x 150 mm |
110.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Personnalisable
- Différentes conceptions
- Pour des trous plus grands ou des déchirures plus longues dans des récipients
- Destiné à une utilisation universelle
- Étiqueté avec de l’encre permanente
- Verrouille l’épreuve des gaz
Spécification
Blanc | |
Sceau de contrôle | |
1 rouleau |
1 | |
Pour des trous plus grands ou des déchirures plus longues dans des récipients | |
50 m |
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)