Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clofazimine, 98 %
61.50€ - 216.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2030-63-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H22Cl2N4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 473.4 |
Clé InChI | WDQPAMHFFCXSNU-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 2794 |
ChEBI | CHEBI:3749 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15771779
|
Thermo Scientific Chemicals
461760010 |
1 g |
61.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15758817
|
Thermo Scientific Chemicals
461760050 |
5 g |
216.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Clofazimine | |
219°C | |
Bouteille en verre | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene,slightly soluble in ether,acetone,ethyl acetate | |
473.4 | |
CHEBI:3749 | |
98% |
2030-63-9 | |
97.5% min. (HPLC) | |
C27H22Cl2N4 | |
WDQPAMHFFCXSNU-UHFFFAOYSA-N | |
2794 | |
473.4 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 217-980-2
RUO – Research Use Only