Learn More
Nickel Electro™ Bain-marie numérique sans agitation Clifton™
Conçu pour l’immersion de flacons, bouteilles et racks dans un environnement à température particulièrement stable. Cuve en acier inoxydable résistant à la corrosion, avec contrôleur à bouton-poussoir. Fonctions de sécurité complètes et température conservées en mémoire après la mise hors tension du bain.
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
Type de contrôleur | Bouton poussoir |
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Gamme de températures | De 5°C à 99°C |
Affichage | Numérique, affichage LED |
Description
- Constitué d’un réservoir en acier inoxydable résistant à la corrosion et de haute qualité
- Les surfaces peintes avec une finition antibactérienne du boîtier extérieur durable offrent une bonne résistance aux produits chimiques
- Les températures peuvent être facilement et rapidement réglées avec le bouton-poussoir du panneau de commande
- Interrupteur marche/arrêt éclairé et voyant de chauffage
- Interrupteur thermique installé dans le chauffage
- Étalonné en usine pour des performances et une cohérence optimales
- Contrôle de température ±0,2°, plage de températures ambiantes de +5°C à 99°C
- Le chauffage sous cuve permet une diffusion large et uniforme du chauffage pour une excellente uniformité de la température
- Commandes par pavé tactile, nettoyage par essuyage avant
- L’étagère en acier inoxydable perforé amovible de faible hauteur offre une profondeur de travail accrue
- Tous les bains Clifton sont couverts par lune garantie de 3 ans
Spécification
Acier inoxydable | |
Approuvé CE | |
Numérique, affichage LED | |
Acier peint | |
99°C | |
±0,2°C | |
290 mm |
Bouton poussoir | |
De 5°C à 99°C | |
Étagère perforée | |
±0,2°C | |
1°C | |
±0,1°C | |
50/60 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Bain-marie numérique sans agitation Clifton™