Learn More
Nickel Electro™ Bains-marie thermostatique Clifton™
Faites bouillir continuellement un échantillon tout en contrôlant la vitalité de l’ébullition. Le bain-marie thermostatique Clifton™ Electro Nickel™ comprend un cadran de contrôle conçu pour offrir une flexibilité allant du doux frémissement à une ébullition vigoureuse.
695.00€
Spécification
Type de contrôleur | Analogique |
---|---|
Description | Bains-marie thermostatiques |
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Gamme de températures | De 5°C à 100°C |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12748878
|
Nickel Electro™
NE1B-14 |
14 L | |||||||
Description
- Acier inoxydable logé dans un boîtier extérieur peint antibactérien durable
- Comprend une étagère perforée en acier inoxydable amovible
- Gaine d’immersion et arrêt de sécurité thermique
- Dispositif à niveau constant qui maintient un niveau fixe de liquide éliminant ainsi la nécessité de compléter régulièrement le bain
Spécification
Analogique | |
Approuvé CE | |
Acier inoxydable | |
3 ans | |
2500 W |
Bains-marie thermostatiques | |
De 5°C à 100°C | |
100°C | |
230 V |