Learn More
Nickel Electro™ Bain-marie thermo-agitateur thermostatique Clifton™
Obtenez des résultats d’immersion optimaux pour les flacons, bouteilles, racks et autres objets dans un environnement à température stable. Réservoir en acier inoxydable contenu dans un boîtier extérieur robuste, ce bain-marie thermo-agitateur thermostatique Clifton™ est robuste et offre une bonne circulation de l’eau et une bonne stabilité de la température.
Spécification
Description | Bain-marie numérique |
---|---|
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Gamme de températures | De 5°C à 99°C |
Matériau | Acier inoxydable |
Résolution de la température | ±0,1°C |
Description
- Les bains-marie Clifton à agitation sont conçus pour l’immersion de flacons / bouteilles / racks dans un environnement à température stable
- Le réservoir en acier inoxydable contenu dans un boîtier extérieur robuste et l’étagère en acier inoxydable offrent une bonne circulation de l’eau et une stabilité thermique
- Le thermo-agitateur est robuste, en acier inoxydable pour une durabilité optimale
- Les commandes et surfaces peintes de Thermostirrer sont dotées “d’une technologie anti-bactérienne
- Les surfaces peintes présentent une finition anti-bactérienne robuste avec une bonne résistance chimique
- Les commandes faciles à utiliser sont nettoyées et dotées d’une finition anti-bactérienne
- Les composants immergés sont résistants à la corrosion
Spécification
Bain-marie numérique | |
De 5°C à 99°C | |
±0,1°C | |
332 mm | |
1250 W |
Approuvé CE | |
Acier inoxydable | |
3 ans | |
230 V | |
50/60 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Bain-marie thermo-agitateur thermostatique Clifton™