Learn More
Nickel Electro™ Bain-marie numérique sans agitation en acier inoxydable Clifton™ avec couvercle transparent à charnière
Le bain-marie numérique sans agitation en acier inoxydable Nickel Electro™ Clifton™ avec couvercle transparent à charnière est conçu pour l’immersion de flacons, de bouteilles et de racks dans un environnement à température très stable dans l’ensemble du bain-marie.
Spécification
Description | Bain-marie numérique |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Garantie | 3 ans |
Description
- L’étagère dans la cuve en acier inoxydable offre un support stable pour les flacons, les bouteilles et les racks et peut être retirée pour le nettoyage.
- La conception à faible hauteur de l’étagère permet d’optimiser la hauteur de travail dans le bain, soit nécessitant moins d’eau par rapport aux bains-marie traditionnels, soit en permettant d’immerger à une profondeur plus importante les grands récipients.
- Les niveaux d’eau plus bas confèrent l’avantage de réduire les temps de chauffe et d’économiser de l’énergie.
- Garantie de trois ans et assistance technique complète.
- Avant de quitter notre usine, chaque bain d’eau est identifié avec un numéro de série unique et subit un contrôle de réglage et d’étalonnage d’usine à une valeur traçable connue. Les bains sont également testés d’un point de vue sécurité électrique lors de l’inspection finale et un certificat de test est joint à la fin du manuel d’instructions.
- Les surfaces peintes et les surfaces du panneau de commande sont dotées d’une technologie antibactérienne qui inhibe la croissance bactérienne, améliorant ainsi les exigences d’hygiène requises par les environnements cliniques et de laboratoire.
- Surfaces et finitions faciles à nettoyer, résistantes aux désinfections efficaces et quotidiennes.
- L’efficacité de la finition est maintenue à long terme, car l’agent antibactérien fait partie intégrante de la finition de la peinture.
Spécification
Bain-marie numérique | |
Acier inoxydable | |
3 ans |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Bain-marie numérique sans agitation en acier inoxydable Clifton™ avec couvercle transparent à charnière