Learn More
Clifton™ Bain à ultrasons chauffant programmé Clifton™ avec sortie de vidange
Répartition parfaite et uniforme de l’activité ultrasonore. Conçus pour les applications à fonctionnement en continu, les bains à ultrasons chauffants programmés à puissance industrielle Clifton™ avec sortie de vidange incluent une amplification d’ultrasons pour une puissance 25 % supérieure. La fonction de dégazage automatique est utile pour les changements de liquide dans la cuve, la décarbonatation et le dégazage de solutions HPLC.
Spécification
Matériau | Acier inox |
---|---|
Minuteur | 1 à 30 min |
Affichage | Analogique |
Fréquence | 38 kHz |
À utiliser avec (application) | Conçu pour les applications exigeantes et adapté à un fonctionnement en continu |
Description
- Système à ultrasons hautes performances de puissance industrielle avec fonction de balayage pour une répartition parfaite et uniforme de l’activité ultrasonique
- Construction en acier inox
- Fonction de dégazage automatique utile pour les changements de liquide dans la cuve, la décarbonatation et le dégazage des solutions HPLC
- Fonction d’amplification d’ultrasons pour une puissance sonique 25% supérieure
- Facilité de vidange sur les bains 6 litres et plus
- Les éléments chauffants peuvent fonctionner à sec en toute sécurité
- Système à ultrasons à température contrôlée - l’activité commence dès que la température définie est atteinte
- Indication du temps restant
Spécification
Acier inox | |
Analogique | |
Conçu pour les applications exigeantes et adapté à un fonctionnement en continu | |
3 ans |
1 à 30 min | |
38 kHz | |
30 à 80deg;C |