Learn More
Nickel Electro™ Bain triple en acier inoxydable Triplebath™ Clifton™
Le bain triple Triplebath™ en acier inoxydable Nickel Electro™ Clifton™ contient en une seule unité trois bains d’eau sans agitation contrôlés de façon indépendante.
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
Description | Bains-marie thermostatiques |
Matériau | Acier inoxydable |
Largeur (métrique) intérieure | 300 mm |
Tension | 230 V |
Description
- Convient généralement à l’utilisation en salle de classe pour des analyses PCR de routine dans de l’eau à température contrôlée et peu profonde.
- Chaque cuve peut être réglée à une température différente pour les opérations de dénaturation, d’hybridation et d’élongation.
- Doté de trois cuves en acier inoxydable avec des contrôles thermostatiques individuels, permettant à chaque chambre d’avoir une température et des niveaux d’eau peu profonds différents.
- Chaque chambre est équipée d’une étagère perforée amovible en acier inoxydable de faible hauteur.
- Les éléments chauffants et le capteur de température dissimulés sous la cuve offrent une zone de travail peu encombrée et facile à nettoyer.
- L’élément de chauffage couvre la base inférieure de la cuve, ce qui permet un transfert d’énergie rapide, des temps de chauffe plus courts et une réduction de la consommation d’énergie avec une uniformité améliorée de la température.
- Constitué d’une cuve en acier inoxydable résistante à la corrosion de haute qualité protégée par un boîtier externe peint résistant et une finition nette et brillante.
- Les surfaces peintes sont dotées d’une finition anti-bactérienne avec une bonne résistance chimique.
- Pointeur à cadran analogique facile à utiliser pour régler la température, gradué par paliers de 5°C pour chaque cuve.
- Interrupteur marche/arrêt éclairé et voyant d’indication de l’état de chauffe pour chaque cuve.
- Interrupteur thermique intégré au système de chauffage.
- Commutateur d’alimentation marche/arrêt transparent et avec indice IP.
- Bain équipé de pieds en caoutchouc antidérapants.
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
230 V |
Bains-marie thermostatiques | |
300 mm |