Learn More
Nickel Electro™ Bain-marie thermostatique en acier inoxydable Clifton™
Bénéficiez d’une circulation d’eau externe optimale et d’une grande stabilité de la température grâce aux bains thermostatiques. Conçu pour l’immersion de flacons, de bouteilles et de racks dans un environnement à température très stable. Le bain thermostatique sans agitation Clifton™ comprend une technologie antibactérienne et d’autres caractéristiques uniques comme exigé par de nombreux environnements cliniques et de laboratoire.
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
Type de contrôleur | Analogique |
Description | Bains-marie thermostatiques |
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Gamme de températures | 5°C to 100°C |
Description
- Conçu pour l’immersion de flacons, bouteilles, racks dans un environnement à température particulièrement stable
- Les bains analogiques sont conçus pour une utilisation générale et sont économiques
- L’étagère dans la cuve en acier inox offre un support stable pour les flacons, les bouteilles et les racks et peut être retirée pour le nettoyage
- Les surfaces peintes bénéficient d’une “technologie antibactérienne”
- Cuve en acier inoxydable résistant à la corrosion et de haute qualité
- Finition propre brillante dans un boîtier externe peint résistant
- Doté de poignées latérales de levage pour faciliter le transport
Spécification
Acier inoxydable | |
Bains-marie thermostatiques | |
5°C to 100°C | |
Acier inoxydable | |
150 mm |
Analogique | |
Approuvé CE | |
Chauffage d'échantillons de petite taille tels que des microtubes, des microplaques et des flacons ; parfait pour les sciences de la vie. | |
3 ans | |
230 V |