Learn More
Nickel Electro™ Bain-marie numérique en acier inoxydable Clifton™
Obtenez des résultats optimaux pour le bain-marie grâce à ce bain-marie numérique sans agitation en acier inoxydable doté d’un contrôle numérique PID de la température pour plus de précision. Idéal pour répondre aux exigences de contrôle de la qualité, ce bain-marie numérique sans agitation en acier inoxydable Clifton™ offre un contrôle PID numérique de la température pour plus de précision.
Spécification
Type de contrôleur | PID Numérique, affichage LED |
---|---|
Description | Bain-marie numérique |
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Gamme de températures | De 5°C à 99°C |
À utiliser avec (application) | Assure un environnement de température stable, idéal pour répondre aux exigences du contrôle de la qualité avec |
Description
- Conçu pour l’immersion de flacons, bouteilles, racks dans un environnement à température particulièrement stable
- Conçu pour fonctionner avec des niveaux de liquide bas adaptés aux petites bouteilles, tubes et microplaques
- Environnement de travail en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Revêtement extérieur en poudre durable, résistant aux produits chimiques
- La peinture anti-bactérienne empêche la croissance des bactéries
- Pour le chauffage d’échantillons dans des microtubes à centrifuger et des applications de biologie moléculaire
- Conception de faible hauteur pour optimiser la hauteur de travail dans le bain
Spécification
PID Numérique, affichage LED | |
Approuvé CE | |
Assure un environnement de température stable, idéal pour répondre aux exigences du contrôle de la qualité avec | |
±0,1°C | |
3 ans | |
50/60 Hz |
Bain-marie numérique | |
De 5°C à 99°C | |
Acier inoxydable | |
±0,1°C | |
230 V |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Bain-marie numérique en acier inoxydable Clifton™