Learn More
Nickel Electro™ Bains à ébullition électrique rectangulaires en acier inoxydable
Obtenez des résultats optimaux d’ébullition grâce à ce bain à ébullition rectangulaire en acier inoxydable chauffé électriquement. Doté d’un régulateur d’énergie qui contrôle l’ampleur de l’ébullition, ce bain-marie électrique rectangulaire en acier inoxydable Clifton™ est idéal pour des opérations sécurisées.
Spécification
Description | Bain bouillonnant |
---|---|
À utiliser avec (application) | Distillation / concentration de liquides, fusion de gélose et d’autres solides, analyse métallurgique, analyse protéique |
Matériau | Acier inoxydable |
Forme | Rectangulaire |
Garantie | 2 ans |
Description
- Rectangulaire, acier inoxydable chauffé électriquement
- Bains multi-places à température fixe pour l’eau bouillante
- Équipé d’un couvercle à anneau concentrique afin d’obtenir un diamètre des trous variable
- Doté d’un dispositif de maintien de niveau intégré afin de maintenir l’eau à un niveau constant pendant l’ébullition
- Équipé d’un élément d’immersion gainé et d’un système de coupure thermique pour une sécurité accrue
Spécification
Bain bouillonnant | |
Acier inoxydable | |
2 ans | |
230 V |
Distillation / concentration de liquides, fusion de gélose et d’autres solides, analyse métallurgique, analyse protéique | |
Rectangulaire | |
90 mm |