Learn More
Nickel Electro™ Panier en acier inox Clifton™
Complétez votre bain à ultrasons avec un panier en acier inox. Le panier en acier inox Nickel Electro™ Clifton™ est fabriqué en acier inox durable de haute qualité.
Marque: Nickel Electro™ BSK-4
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Haute qualité
- Durable
- Acier inox
- À utiliser avec un bain à ultrasons
- Muni de poignées latérales de levage
Spécification
1 Paquets | |
4 L | |
Bain à ultrasons, 4 L | |
110 mm | |
228 mm |
Panier | |
107 mm | |
Pour bain à ultrasons | |
Acier inoxydable | |
228 x 107 x 110 mm |