Learn More
Nickel Electro™ Panier en acier inox Clifton™
Complétez votre bain à ultrasons avec un panier en acier inox. Le panier en acier inox Nickel Electro™ Clifton™ est fabriqué en acier inox durable de haute qualité.
Marque: Nickel Electro™ BSK-90
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Haute qualité
- Durable
- Acier inox
- À utiliser avec un bain à ultrasons
- Muni de poignées latérales de levage
Spécification
1 de chaque | |
90 L | |
Pour bain à ultrasons | |
545 mm |
Panier | |
Bain à ultrasons, SW90H 90 L | |
Acier inoxydable | |
250 x 545 x 450 mm |