Learn More
Nickel Electro™ Panier en acier inox Clifton™
Complétez votre bain à ultrasons avec un panier en acier inox. Le panier en acier inox Nickel Electro™ Clifton™ est fabriqué en acier inox durable de haute qualité.
Marque:  Nickel Electro™ BSK-6
Code produit. 13111323
  • 110.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Haute qualité
  • Durable
  • Acier inox
  • À utiliser avec un bain à ultrasons
  • Muni de poignées latérales de levage
Spécification
Spécification
Panier
115 mm
75 mm
250 mm
6 L
Pour bain à ultrasons
Acier inoxydable
250 x 115 x 75 mm