Learn More
Nickel Electro™ Panier en acier inox Clifton™
Complétez votre bain à ultrasons avec un panier en acier inox. Le panier en acier inox Nickel Electro™ Clifton™ est fabriqué en acier inox durable de haute qualité.
Marque:  Nickel Electro™ BSK-22
Code produit. 13111303
  • 223.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Haute qualité
  • Durable
  • Acier inox
  • À utiliser avec un bain à ultrasons
  • Muni de poignées latérales de levage
Spécification
Spécification
Panier
246 mm
110 mm
1,5 kg
410 x 246 x 110 mm
22 L
Pour bain à ultrasons
Acier inoxydable
410 mm