Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de stérilisation de pipettes rondes en acier inoxydable Metalware Range™
Gardez les pipettes stériles avec des boîtes de stérilisation. Boîtes de stérilisation en acier inoxydable pour pipettes rondes Nickel Electro™ Metalware Range™ peuvent être stérilisées à la vapeur à 120 °C et résister à des températures de chaleur sèche allant jusqu’à 180 °C.
Marque: Nickel Electro™ 6201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Profilés ronds en acier inoxydable avec couvercle
- Stérilisation à la vapeur possible jusqu’à 120 °C.
- Peuvent résister à des chaleurs sèches pouvant atteindre 180 °C
Spécification
Autoclavables | |
Non stérile | |
0,485 kg | |
Boîte de stérilisation |
Acier inoxydable | |
Par unité | |
407 mm |