Learn More
Nickel Electro™ Fluide caloporteur Clifton™
Réduisez la croissance d’algues et évitez la corrosion, ce qui peut endommager les pompes internes. Le fluide caloporteur Nickel Electro™ protège contre la congélation dans les bains de refroidissement.
77.15€ - 151.00€
Spécification
Gamme de températures | –15deg;C à +90deg;C |
---|---|
Type | Fluide caloporteur |
Type de fourniture de liquide | Thermofluide |
Point de congélation | 21deg;C |
Description
- Exempts de CFC
- Convient aux températures allant de -15°C à 90°C
- Non toxique
- Non inflammable
Spécification
–15deg;C à +90deg;C | |
Fluide caloporteur | |
Thermofluide | |
21deg;C |