Learn More
Nickel Electro™ Thermo-agitateur numérique Clifton™ avec cuve et étagère en acier inoxydable
Visualisez les échantillons, circulation de l’eau et stabilité de la température grâce au bain-marie à agitation. Pour l’immersion de flacons, bouteilles et racks dans un environnement à température très stable. Le thermo-agitateur numérique Clifton™ avec cuve et étagère en acier inoxydable est doté d’une technologie antibactérienne et d’autres caractéristiques uniques comme l’exigent de nombreux environnements cliniques et de laboratoire.
Spécification
Description | Bain-marie numérique |
---|---|
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Gamme de températures | De 5°C à 99°C |
Affichage | Digital LED |
Matériau | Acier inoxydable |
Description
- Les bains-marie à agitation Clifton sont conçus pour l’immersion de flacons / bouteilles / racks dans un environnement à température très stable
- Le thermo-agitateur est robuste, fabriqué en acier inoxydable pour une durabilité optimale
- Contrôle numérique de la température PID
- Les contrôles sont faciles à utiliser et à nettoyer et sont dotés d’une finition antibactérienne
- Le réservoir sans BPA en copolyester transparent robuste permet l’observation des échantillons
- Les commandes du thermo-agitateur et les surfaces peintes bénéficient d’une “technologie antibactérienne”
- Lorsqu’un niveau de liquide faible est détecté, un message de remplissage “FILL” s’affiche automatiquement et le chauffage est suspendu
- Chaque unité subit une procédure d’étalonnage à 2 points en usine
Spécification
Bain-marie numérique | |
De 5°C à 99°C | |
Acier inoxydable | |
3 ans | |
1250 W |
Approuvé CE | |
Digital LED | |
±0,1°C | |
230 V | |
50/60 Hz |