Learn More
Nickel Electro™ Bain-marie thermo-agitateur numérique avec cuve en plastique transparent et étagère en acier inoxydable Clifton™
Visualisez les échantillons, circulation de l’eau et stabilité de la température grâce au bain-marie à agitation. Pour l’immersion de flacons, bouteilles et racks dans un environnement à température très stable. Le thermo-agitateur numérique Clifton™ avec cuve et étagère en acier inoxydable est doté d’une technologie antibactérienne et d’autres caractéristiques uniques comme l’exigent de nombreux environnements cliniques et de laboratoire.
Spécification
Description | Bain-marie numérique |
---|---|
Affichage | Digital LED |
Garantie | 3 ans |
Tension | 230 V |
Puissance | 1250 W |
Description
- Les bains-marie à agitation Clifton sont conçus pour l’immersion de flacons / bouteilles / racks dans un environnement à température très stable
- Contrôle numérique de la température PID
- Le réservoir sans BPA en copolyester transparent robuste permet l’observation des échantillons
- Les commandes du thermo-agitateur et les surfaces peintes bénéficient d’une “technologie antibactérienne”
- Lorsqu’un niveau de liquide faible est détecté, un message de remplissage “FILL” s’affiche automatiquement et le chauffage est suspendu
- Chaque unité subit une procédure d’étalonnage à 2 points en usine
Spécification
Bain-marie numérique | |
3 ans | |
1250 W |
Digital LED | |
230 V | |
50/60 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Bain-marie thermo-agitateur numérique avec cuve en plastique transparent et étagère en acier inoxydable Clifton™