Learn More
Nickel Electro™ Serpentin de refroidissement
Le serpentin de refroidissement Nickel Electro™ est immergé dans le bain-marie à agitation ou à circulation Clifton™, derrière l’agitateur, sans affecter la zone de travail du bain. Lorsqu’il est connecté à une source d’eau froide, il permet un contre-refroidissement en fonction de la température de l’eau du robinet et du débit.
Marque: Nickel Electro™ NE4-CC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ce serpentin de refroidissement ne fournit pas de refroidissement forcé tel que celui fourni par la gamme DC de refroidisseurs à plongeur et immersion.
- Un couvercle est recommandé en cours d’utilisation.
- Acier inox
- Pour une utilisation avec une source d’eau froide.
Spécification
Serpentin de refroidissement | |
20 x 10 x 10 cm | |
20 x 10 x 10 cm |