Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Bath Lab Armor™
Obtenez des résultats de nettoyage supérieurs au bain-marie lorsque vous remplacez l’eau de votre bain grâce à ces granulés thermiquement efficaces faciles à nettoyer. Le système Clifton™ Bath Armor™ permet d’empêcher la contamination de l’eau et protège votre bain-marie contre le dessèchement.
148.00€ - 621.00€
Spécification
Type Bain Lab Armor
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
12789008
Afficher les documents
Nickel Electro™
BA-0.5
0,5 L N/A N/A N/A
12708898
Afficher les documents
Nickel Electro™
BA-5
4 L
621.00€
1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2025
Description
  • Permet d’empêcher la contamination de l’eau en utilisant un milieu thermique métallique sec composé de petites billes au lieu de l’eau
  • Granulés thermiquement efficaces faciles à nettoyer
  • Étanche à l’humidité et aux gaz 
  • Excellente conductivité thermique
  • Surface lisse et arrondie, presque comme un liquide 
  • Réduit la consommation d’eau
  • Permet de se passer des racks, d’éléments flottants et des bouteilles lestées
Spécification
Spécification
Bain Lab Armor
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Clifton™ Bath Lab Armor™