Learn More
Nickel Electro™ Blocs chauffants en aluminium Clifton™
Click to view available options
Description:
0.2 mL Microcentrifuge Tube Block w/54 Holes
0.5 mL Microcentrifuge Tube Block w/16 Holes
1.5 mL Microcentrifuge Tube Block w/12 Holes
10 mm x 32 Hole Block
12 mm x 32 Hole Block
19 mm x 10 Hole Block
2.0 mL Microcentrifuge Tube Block w/16 Holes
25 mm x 10 Hole Block
50 mL x 8 Hole Block
Plain Block
Poids (métrique):
0,57 kg
0,8 kg
0,83 kg
0,93 kg
1,4 kg
Description
- Blocs chauffants en aluminium offrant une excellente conductivité thermique
- Possibilité d’installer deux blocs parmi les blocs DBK-0.2, DBK-0.5, DBK-1.5 et DBK-2.0 dans le puits de chauffage des modèles BH-1/DIG et BH-1T.
- Possibilité d’installer uniquement un bloc parmi les blocs DBK-0, DBK-10, DBK-12, DBK-16, DBK-19, DBK-25 et DBK-50 dans le puits chauffant des modèles BH-1/DIG et BH-1T.
- Large sélection de blocs auxiliaires adaptés aux microtubes, tubes et flacons
- Compatibles avec l’outil d’extraction de blocs fourni avec les modèles BH-1T et BH-1/DIG
Spécification
Spécification
Description | 12 mm x 32 Hole Block |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Aluminium |
Type | Accessoire, bloc |
Profondeur (métrique) | 74 mm |
Poids (métrique) | 0,8 kg |