Learn More
Nickel Electro™ Couvercle plat en deux parties Clifton™ en acier inoxydable de 56 litres avec poignées isolées
Couvercles plats en deux parties en acier inoxydable minimisant la perte de chaleur, économisant l'énergie et aidant à maintenir la température du bain.
Marque:  Nickel Electro™ LD-56
Code produit. 11875380
  • 266.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les couvercles plats en deux parties en acier inoxydable minimisent la perte de chaleur, économisent de l'énergie et aident à maintenir la température du bain
  • Le couvercle ajusté sert de couvercle anti-poussière lorsque le bain-marie Clifton n'est pas utilisé
  • Empêche la contamination de liquide grâce à des particules en suspension
  • Le couvercle est équipé d'une poignée isolée
Spécification
Spécification
Couvercles plats 2 pièces en acier inoxydable avec poignées isolantes
Bains sans agitation Clifton de 56 L
Acier inoxydable
2 kg
Nom du produit
Nickel Electro™ Couvercle plat en deux parties Clifton™ en acier inoxydable de 56 litres avec poignées isolées >