Learn More
Nickel Electro™ Microcuillère de laboratoire Clifton™ en nickel 200
La construction en nickel 200 maintient la pureté du produit dans la manipulation des aliments, des fibres synthétiques et des alcalis caustiques. Les microcuillères de laboratoire Nickel Electro™ Clifton™ en nickel 200 contiennent des conductivités thermiques et électriques élevées.
Marque: Nickel Electro™ 8065
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cuillère de laboratoire
- Construction en nickel 200 : contient au moins 99,6 % de nickel
- Finition brillante
- Longueur : 100 mm
- Dimensions de la cuillère : 8 mm de large x 6 mm de long x 1,5 mm de profondeur.
- Capacité de la cuillère (liquide) : 0.2mL
- Corps central : diamètre de 1,60 mm
Spécification
10 Paquets | |
0,2 mL | |
Luminosité | |
8 mm | |
150 x 8 mm | |
Nickel | |
150 mm |
Autoclavable | |
Cuillère de laboratoire | |
Pour le maintien des applications structurelles | |
Nickel | |
315°C | |
Nickel |