Learn More
Molecular Probes™ Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Protein Synthesis Assay Kit
Kit de dosage de synthèse de protéines Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594
Marque: Molecular Probes™ C10429
508.02 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Le kit de dosage de synthèse de protéines Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 fournit une méthode rapide, sensible, non toxique et non radioactive pour la détection de la synthèse de protéines naissantes à l’aide de la microscopie par fluorescence, de l’imagerie à contenu élevé ou de la cytométrie en flux. Le kit comprend la L-homopropargylycine (HPG), un analogue d’acides aminés de la méthionine contenant une fraction d’alcyne et de l’azoture Alexa Fluor™ 594. La HPG est administrée aux cellules de culture et incorporée dans les protéines au cours de la synthèse des protéines actives. L’ajout de l’azoture Alexa Fluor™ 594 conduit à une ligature chimiosélective ou à une réaction de “clic’ entre l’azoture vert fluorescent et l’alcyne, permettant de détecter les protéines modifiées par une analyse basée sur des images.Le kit de dosage de synthèse de protéines Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 a été testé avec succès dans des cellules HeLa, A549 et U-2 OS avec une variété de réactifs qui inhibent la synthèse des protéines, y compris le cycloheximide et l’anisomycine. L’applicabilité de ces sondes pour surveiller la dégradation des protéines a également été démontrée à l’aide d’inhibiteurs du protéasome (MG132 et bortézomib) et de bloqueurs d’autophagie (chloroquine) dans les cellules HeLa.
En outre, en raison des différences dans la chimie Click-iT™ entre le kit de dosage de synthèse de protéines Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 et le kit HCS Click-iT™ AHA Alexa Fluor™ 488, ces kits peuvent être utilisés en conjonction pour la détermination spatiale ou temporelle des différences dans la synthèse de protéines naissantes.
Spécification
Moins de risques | |
25 lamelles ou deux plaques à 96 puits | |
Fluorescent | |
Alexa Fluor™, Click-iT™ | |
Liquide | |
Protéines |
Kits de dosage de protéosynthèse | |
|
|
Microscope à fluorescence, imageur de fluorescence | |
Alexa Fluor 594 | |
Rouge-orange | |
Colorants Alexa Fluor |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.