Learn More
Epredia™ Chargeurs de colleuses de lamelles Shandon™ ClearVue™
Conçus pour être utilisés avec une colleuse de lamelles, les chargeurs de lamelles Epredia™ répondent aux besoins de la plupart des laboratoires.
Marque: Epredia™ A79210052
33.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21628" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conçus pour être utilisés avec la colleuse de lamelles Thermo Scientific™ Shandon™ ClearVue™, les chargeurs de lamelles Thermo Scientific™ répondent aux besoins de la plupart des laboratoires.
- S’intègrent au laboratoire sans effort
- Livrés préchargés avec 500 ou 575 lames chacun
- S’insèrent rapidement dans la colleuse de lamelles Epredia™ ClearVue™ sans interruption de l’activité
- Ne nécessitent aucune manipulation des parties en verre
- Délivrent une lamelle propre à chaque opération
Spécification
Trémie à lamelle | |
24 x 55 mm, n° 1,5 | |
24 mm | |
55 mm |
Colleuse de lamelles Epredia ClearVue | |
2 x 500 trémies / lamelles | |
de 0,16 à 0,19 mm |