Learn More
Diversey™ Désinfectant IPA ClearKlens
Désinfecte les surfaces de travail et l’équipement de traitement dans les salles blanches.Le désinfectant IPA de Diversey ClearKlens est stérile et filtré à 0,2 μm.Les flacons de 900 ml comprennent un pulvérisateur à gâchette.
Marque: Diversey™ 7513400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pulvérisateur prêt à l’emploi pour la désinfection des surfaces de travail et des équipements de traitement
- 70 % d’IPA et 30 % d’eau pour injection
- Les flacons de 900 ml sont livrés avec un pulvérisateur à gâchette
Spécification
Désinfectant | |
Stérile | |
À filtre | |
6/Cs. |
∼7 | |
70% Isopropyl alcohol, 30% water | |
Trigger spray | |
5.4 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Clearklens IPA VH1
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol