Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre transparent pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) avec septa de 0,125 po I-Chem™
Le remplissage des flacons sans rétention d’air s’effectue sans effort en raison de l’angle parfait de l’épaulement de ces flacons pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) qui sont proposés dans une vaste gamme de tailles et de types.
129.00€ - 317.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe | 1,1 in |
---|---|
Couleur | transparent |
Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
Matériau | Verre (type 1) |
Matériau du bouchon | PP |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Taille du bouchon | Type de bouchon | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Taille du bouchon | Type de bouchon | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15301246
|
Thermo Scientific™
|
20 ml | 24 / 414 | Bouchon avec septum lié | Flacon transparent 20 ml EP, septum greffé 0,125 po certifié |
207.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16619775
|
Thermo Scientific™
140-40C/DB |
40 mL | 24/414 | Bouchon avec septum fixé | Boîte double homologuée pour septum avec liaison transparente de 0,125 po EP 40 ml |
317.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15346887
|
Thermo Scientific™
140-40C/EP |
40 mL | 24/414 | Bouchon avec septum fixé | Flacon EP transparent de 40 ml, qualité certifiée, septum lié de 0,125 po |
229.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15945091
|
Thermo Scientific™
|
20 ml | 24 / 414 | Bouchon avec septum lié | Flacon EP transparent 20 ml 0,125 po, septum greffé non traité |
132.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16189550
|
Thermo Scientific™
340-40C |
40 ml | 24 / 414 | Bouchon avec septum lié | Flacon EP transparent 40 ml 0,125 po, septum greffé non traité |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15340336
|
Thermo Scientific™
S226-0020 |
20 ml | 24 / 414 | Bouchon avec septum non lié | Flacon transparent I-Chem 20 ml, septum lié traité de 0,125 po |
178.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16457675
|
Thermo Scientific™
S236-0060 |
60 mL | 24/414 | Bouchon avec septum non lié | Flacon transparent I-Chem de 60 ml avec septum non lié de 0,125 po, non traité |
242.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15325607
|
Thermo Scientific™
S326-0020 |
20 ml | 24 / 414 | Bouchon avec septum non lié | Flacon transparent I-Chem 20 ml, septum non lié certifié 0,125 po |
216.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les flacons transparents VOA avec septum de 0,125 po Thermo Scientific™ sont conçus pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour l’analyse de composés organiques volatils (VOA).Disponibles avec un septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour en faciliter le remplacement.L’angle parfait de l’épaulement permet un remplissage sans effort sans rétention d’air.Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
- Flacon transparent conçu pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis)
- Épaulement incliné du flacon optimisé pour éviter toute présence de bulles d’air
- Bouchon en PP blanc avec opercule avec septum en silicone revêtu de PTFE de 0,125 po d’épaisseur standard
- Disponibles avec un septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour en faciliter le remplacement
- Directement compatibles avec les bouchons d’automatisation assemblés sur les flacons
Inclus :
Flacons certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :
- Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
- Certificat d’analyse (CofA) et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
- Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
- Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
- Carton scellé avec bande de sécurité assurant ainsi une garantie d’inviolabilité
- L’emballage en carton unique du terrain au laboratoire se transforme facilement en plateau porte-flacons pratique pour l’utilisation au laboratoire (uniquement les types comportant des septa non encollés) ; conditionnement en carton avec séparateur pour amortir et prévenir la casse ; suremballage requis pour l’expédition
Les flacons traités sont traités de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont conditionnés de façon économique verre contre verre dans un plateau conditionné sous film plastique thermorétracté et prêts pour être nettoyés par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification.
Garantie : 90 jours
Spécification
1,1 in | |
28 mm | |
PP | |
Flacon |
transparent | |
Verre (type 1) | |
3,17 mm | |
24 / 414 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.