Learn More
Fisherbrand™ Cuves en verre à bords droits transparentes sans bouchons
GREENER_CHOICE
Code produit. 16184647
Click to view available options
Capacité (impériale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
La conception transparente à col large en verre sodocalcique USP type III est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu. Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
  • Les parois latérales droites permettent l’élimination totale du contenu
  • Disponibles dans une variété de tailles allant de 1 à 32 oz.
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 39 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau Verre
Quantité 384
Finition de col 43-400
Clarity Transparent
Closure Included Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 43 mm
Type de produit Bocal droit
Taille du bouchon 43-400 mm
Diamètre (métrique) 43 mm