Learn More
Fisherbrand™ Cuves en verre à bords droits transparentes sans bouchons
Click to view available options
Capacité (impériale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 480 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe du col | 86 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 70 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 12 |
Finition de col | 89-400 |
Closure Included | Non |
Bouche | Large |