Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique transparent avec col ajusté Code produit.: 12860894
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique transparent avec col ajusté
Code produit. 12860894 Tous les produits Fisherbrand Produits
1000 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Code produit. 12860894
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez le flacon en verre sodocalcique transparent Fisherbrand™ avec bouchon ajusté de 28 mm dans votre laboratoire pour stocker et manipuler les milieux nécessaires à vos expériences.
  • Bouchon inviolable Vistop avec revêtement en polycone
  • Certification ISO
  • En verre sodocalcique transparent
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) interne 97,5mm
Matériau Verre (type 3)
D.I. du col (métrique) 28mm
Nb par paquet 10 paquet
Quantité 10/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement PEBD
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 215,6 mm
Type de produit Flacon
Matériau du bouchon HDPE
Diamètre (métrique) 97,5 mm
Type de bouchon Bouchon inviolable Vistop
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique transparent avec col ajusté >