Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique transparent avec col ajusté
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Transparents |
Diamètre (métrique) interne | 97,5mm |
Matériau | Verre (type 3) |
D.I. du col (métrique) | 28 mm |
Nb par paquet | 10Pack |
Quantité | 10/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | PEBD |
Closure Included | Oui |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique transparent avec col ajusté >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu