Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique transparent avec col ajusté
Code produit. 12830894
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Diamètre (métrique):
35 mm
38,6 mm
46,1 mm
51,6 mm
62 mm
65,6 mm
97,5 mm
Hauteur (métrique):
67 mm
94 mm
104,8 mm
122,8 mm
143 mm
151 mm
215,6 mm
Utilisez le flacon en verre sodocalcique transparent Fisherbrand™ avec bouchon ajusté de 28 mm dans votre laboratoire pour stocker et manipuler les milieux nécessaires à vos expériences.
  • Bouchon inviolable Vistop avec revêtement en polycone
  • Certification ISO
  • En verre sodocalcique transparent
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) interne 62 mm
Matériau Verre (type 3)
D.I. du col (métrique) 28 mm
Nb par paquet 20/boîte
Quantité 20/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement PEBD
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 143 mm
Type de produit Flacon
Matériau du bouchon HDPE
Diamètre (métrique) 62 mm
Type de bouchon Bouchon inviolable Vistop