Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique transparent avec collet et col ajusté
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
1000 mL
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 300 ml |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) interne | 65,6mm |
Plage de volumes de remplissage | 315 ml |
Matériau | Verre sodocalcique (Type 3) |
D.I. du col (métrique) | 28 mm |
Nb par paquet | 20/boîte |
Quantité | 20/boîte |
Matériau de la vis | En PP |
Couleur de bouchon | Blanc |