Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre gradués transparents avec bouchons en polypropylène blanc
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16114387
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (impériale):
1 oz.
2 oz.
16 oz.
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
480 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Verre sodocalcique USP de type III transparent avec col large pour une élimination facile du contenu avec graduations en ml et onces
  • Gradués en millilitres et en onces
  • Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
  • Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu
Spezifikation
Capacité (métrique) 480 ml
Capacité (impériale) 16 oz.
Couleur Transparents
Diamètre (métrique) externe du col 67 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 57 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 24
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 70-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 145 mm
Type de produit Flacon gradué
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 70-400 mm
Diamètre (métrique) 76 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen