Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées en verre transparent avec graduation indélébile ambrée
Elles offrent une grande précision volumétrique pour vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées en verre transparent Hirschmann Instruments™ avec graduation de colorant ambrée sont fournies en standard avec un bouchon en coton.
Marque: Hirschmann™ 1000170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ligne courte
- Conforme à la norme DIN EN ISO 835
- Graduées pour basculer, zéro en haut, type 3
Spécification
B | |
Oui | |
0,1 mL | |
6/boîte | |
450 plusmn; 5 mm |
Verre sodocalcique | |
Ambré | |
Graduations ambrées permanentes avec couleur de diffusion argentée | |
25 ml | |
Pipette graduée |