Learn More
Macherey-Nagel™ Flacons avec cols à sertir en verre transparent N20
Ces flacons à col à sertir N20 avec col à sertir HS biseauté sont utilisés en association avec des bouchons en Al N20 pour la titration Karl Fischer sur les instruments Metrahm. Des certificats de conformité sont disponibles sur demande.
Marque: Macherey-Nagel™ 702020
32.33 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Verre transparent
- Verre de 1re classe hydrolytique
- Fond plat
- Col à sertir HS biseauté
- Pour la titration Karl Fischer
Spécification
Flacon avec col à sertir | |
N20 | |
Titration Karl-Fischer | |
N20 | |
38.25 mm | |
5,0 mL |
Transparent | |
Verre hydrolytique (classe I) | |
Col à sertir HS biseauté | |
Fond plat | |
Non | |
Portoir à 2 positions, processeur d’échantillons USB robotique 815, processeur d’échantillons à étuve USB 874, centre d’échantillons IC 889, processeur d’échantillons USB robotique XL 815 Titrando Metrohm 901 |