Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre carrés français transparents avec bouchons en polypropylène blanc
GREENER_CHOICE
Code produit. 16154347
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Quantité:
24
40
48
84
120
240
576
Le verre sodocalcique USP de type III transparent avec bouchon à vis en polypropylène blanc est idéal pour le stockage de solvants ou de produits chimiques, d’échantillons et l’observation d’échantillons
  • Gain de place
  • Faciles à remplir
  • Le verre transparent offre une visibilité maximale du contenu et une inférence chimique minimale avec le contenu des flacons
  • La conception carrée permet au flacon de conserver le volume maximum de contenu tout en prenant un espace de stockage et sur l’étagère minimum
  • L’ouverture à col large est idéale pour le mélange, le stockage et l’échantillonnage
Spécification
Capacité (métrique) 120 ml
Capacité (impériale) 4 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 39 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 140 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 120
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 33-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 137 mm
Type de produit Flacon carré français
Joint de fermeture Pâte / vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 66 mm