Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de 384 puits non stériles à fond plat transparent Immuno
Réalisez des dosages colorimétriques avec des résultats fiables et reproductibles à l’aide de ces plaques à 384 puits Immuno non stériles à fond plat (choix de surface).
Marque: Thermo Scientific™ 8755
Alert:
Un test fonctionnel de chaque lot est effectué pour la liaison des immunoglobulines IgG.
Description
Réalisez des dosages colorimétriques avec des résultats fiables et reproductibles à l’aide de plaques d’immunologie à 384 puits non stériles à fond plat transparent Thermo Scientific™, proposées avec un choix de surfaces pour une liaison optimale. Comprend des plaques transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ et Microtiter™ idéales pour les immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide.
Plaques de 384 puits pour matières solides :
- Polystyrène transparent
- Choix de surfaces pour une liaison optimale
- Rangs et colonnes avec étiquetage alphanumérique
Surfaces :
- Les plaques Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B, et Universal Binding (UB) sont destinées à l’adsorption des molécules hydrophobes.
- Les plaques Thermo Scientific Medisorp et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules.
- Les plaques Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et idéales pour les tests sur anticorps en sandwich.
Informations de commande :
Remarque : la disponibilité peut varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Aucun code-barres | |
Étalon | |
16 x 24 | |
Adsorption | |
Microplaque | |
120 μl | |
100 μl | |
Immulon 4 HBX | |
50 | |
Néant |
Hydrophile | |
Colorimétrique | |
50 boîtes | |
Transparent | |
PS | |
384 | |
Non stérile | |
Carré | |
10 | |
Anticorps (glycoprotéines) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.