Learn More
Masterflex™ Tubulure C-Flex transparente
Utilisez cette tubulure pour les applications à usage général, pharmaceutiques et biotechnologiques en laboratoire, nécessitant de hautes performances. La tubulure C-Flex transparente Saint Gobain Performance Plastics™ offre une excellente résistance chimique, une faible perméabilité aux gaz et une surface lisse.
Marque: Masterflex™ 06422-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez cette tubulure pour les applications à usage général, pharmaceutiques et biotechnologiques en laboratoire, nécessitant de hautes performances.La tubulure C-Flex transparente Saint Gobain Performance Plastics™ offre une excellente résistance chimique, une faible perméabilité aux gaz et une surface lisse.
- Tubulure transparente
- Alternative économique au silicone à base de platine
- Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité
- Le produit est fabriqué conformément aux réglementations de la partie 820 - Exigences relatives au système qualité (BPF)
- Conforme à la norme USP classe VI
- Stérilisée en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
USP, GMP, CFR titre 21, exigences relatives au système qualité (GMP) partie 820 | |
3,2 mm | |
4,8 mm | |
0,8 mm | |
-45deg;C | |
Stérile | |
17°psi |
Autoclavables | |
C-Flex | |
7,62 m | |
Usage général, pharmaceutique et biotechnologique en laboratoire nécessitant de hautes performances, alternative économique au silicone à base de platine | |
1/boîte | |
Translucide | |
135°C |