Learn More
CleanSpace™ Demi-masque CleanSpace3™
Spécialement conçu pour compléter le système CleanSpace Halo et se clipser rapidement aux unités d’alimentation. Les demi-masques sont constitués de silicone souple qui s’adapte facilement au visage et ne provoque pas de dermatite allergique.
139.00€
Spécification
Certifications/Conformité | AS/NZS1716 : 2012 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 12942 |
Type de produit | Demi-masque PAPR |
Modèle du masque / du casque | Demi masque uniquement |
À utiliser avec (application) | Établissements de soins de santé primaires, production pharmaceutique, laboratoires, établissements de recherche sur les animaux et intervenants en situation d’urgence ou de catastrophe |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15900042
|
CleanSpace™
CS3004 |
Moyenne |
139.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15910042
|
CleanSpace™
CS3005 |
L |
139.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Utilisé avec le révolutionnaire CleanSpace HALO : léger, sans tuyaux ni ceintures
- Demi-masques disponibles en 3 tailles pour faciliter une bonne étanchéité et un ajustement confortable
- Matériaux : Coussin en silicone souple, clips en nylon et polycarbonate (vanne d’expiration)
- Adaptateur pour test d’ajustement de masque disponible pour les tests d’ajustement TSI Portacount™
- Facile à retirer.
- Compatibles avec la plupart des protocoles de nettoyage et de désinfection.
- Transparent et facilite la communication
Spécification
AS/NZS1716 : 2012 | |
Demi-masque PAPR | |
Établissements de soins de santé primaires, production pharmaceutique, laboratoires, établissements de recherche sur les animaux et intervenants en situation d’urgence ou de catastrophe |
EN 12942 | |
Demi masque uniquement | |
Non |
Si vous avez besoin d’un équipement de sécurité intrinsèque, veuillez consulter les certifications de sécurité intrinsèque de votre site. Ces demi-masques ne sont PAS certifiés intrinsèquement sûrs.