Learn More
Micronova™ Lingettes NovaCel™
Lingettes absorbantes en PVA ultra-propres et ultra résistantes aux produits chimiques
Marque: Micronova™ WP20-99H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Absorbe jusqu’à 25 fois leur poids dans l’eau
- Fabriqué en PVA (alcool polyvinylique) blanc
- Grande résistance aux produits chimiques, résiste aux désinfectants puissants et à la stérilisation à la vapeur
- Lavable et autoclavable
- Taille : 9 x 9 in (23 x 23 cm)
Applications :
Pour les fonctions de rodage et de polissage et les applications générales d’essuyage.
Spécification
Cleanroom Wipes | |
22.9 cm | |
22.9 cm | |
White | |
22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.) | |
For workstations, laminar flow benches | |
2-ply |
9 in. | |
9 in. | |
Polyamide Fabric | |
Reusable | |
Parts and Surface Cleaning, to Remove Tough Soils, and Liquid Removal | |
10/Pk. | |
Non-sterile |