Learn More
Micronova™ Rouleau blanc pour salles blanches CR100 PC™ Tape—
This vinyl cleanroom tape with rubber, clean-peel adhesive is extremely conformable, making it ideal for color coding, marking and sealing curved and irregular surfaces.
12.44€
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Type d’adhésif Rubber
Matériau Vinyl, Synthetic Rubber
Type de produit Cleanroom Tape
Stérilité Non-sterile
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
12853622
Afficher les documents Détails de la promotion
Micronova™
CR100PC-12DB
Dark Blue Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12863622
Afficher les documents Détails de la promotion
Micronova™
CR100PC-12DG
Dark Green Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12883532
Afficher les documents Détails de la promotion
Micronova™
CR100PC-12TR
Transparent Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The Micronova Cleanroom Vinyl Tape offers a clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces and the matte finish can be written on with a cleanroom pen. Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom.
  • Vinyl tape with synthetic rubber adhesive
  • Clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces
  • Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with a cleanroom pen
  • Specially processed and packaged for the cleanroom
  • Available in a variety of colors and widths
  • Individually packaged in a polyethylene bag
  • 36 yards wound on a 3 in. plastic core
Spécification
Spécification
Not Autoclavable
Vinyl, Synthetic Rubber
Non-sterile
33 m x 12.7 mm (36 yd. x 0.5 in.)
33 m
12.70 mm
Rubber
Cleanroom Tape
Sealing, Color Coding, Labeling, Batching
36 yd.
0.5 in.