Learn More
Micronova™ NovaSqueegee™
Raclette en acier inox avec une lame en caoutchouc remplaçable, conçue pour nettoyer les fenêtres, les écrans, les sols et les murs dans les salles blanches. L’utilisation optionnelle avec les poignées universelles SSU permet une portée étendue.
Marque: Micronova™ NS-18
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ is a stainless steel tool that comes standard with a replaceable rubber blade and features a Quick Disconnect handle attachment for optional use with the SSU series handles.
- Stainless steel squeegee tool with a rubber blade
- Designed to clean windows, screens, floors and walls in the cleanroom
- Made with 304 electropolished stainless steel
- Rubber replacement blades available
- Available in 12, 18 and 22-inch (30, 45, 55 cm) sizes
- Quick disconnect handle attachment
- Optional use with SSU series Universal Handles
- Entire unit is autoclavable
Spécification
Squeegee Blade | |
18 in. | |
Polyvinyl Acetate | |
1.9 cm |
NovaSqueegee | |
45.7 cm | |
0.75 in. |