Learn More
DWK Life Sciences Racleur de nettoyage, pour plaque de protection de laboratoire en vitrocéramique
Idéal pour le nettoyage des plaques en vitrocéramique.
Marca: DWK Life Sciences 290790109
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Dans les laboratoires, les solutions sont souvent chauffées. Cette étape peut être réalisée à l’aide de différentes techniques, par exemple dans un bain-marie ou un bain de sable, avec une hotte chauffante ou, de manière classique avec un bec Bunsen. Si un bec Bunsen est utilisé comme source de chaleur, il est recommandé d’utiliser un trépied ou un pied carré et une plaque en vitrocéramique correspondante. Le récipient à chauffer est placé sur la plaque en vitrocéramique avec le bec Bunsen en dessous. La contamination de la plaque en vitrocéramique peut être évitée avec le racleur de nettoyage.
- La lame facilite le nettoyage de la plaque en vitrocéramique
Especificaciones
Non autoclavable | |
Nettoyage des plaques en vitrocéramique | |
10/Bte |